Learn More
N-Boc-D-Serin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362776
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362776 1 g 1 Gramm
11372776 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08904.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6368-20-3 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6368-20-3
Summenformel C8H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 205.21
MDL-Nummer MFCD00063142
InChI-Schlüssel FHOAKXBXYSJBGX-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-serine, boc-d-ser-oh, n-boc-d-serine, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-serine, boc-l-serine, boc-l-ser-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, d-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 637603
IUPAC-Name (2R)-3-Hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-serine
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Menge 1 g
Beilstein 1874714
Optische Drehung +3.5° (c=2 in Acetic Acid)
Formelmasse 205.21
Reinheit (%) ≥98%