Learn More
N-Boc-D-Threonin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is known to inhibit growth and cell wall synthesis of Mycobacterium smegmatis. Also used as a synthetic intermediate for the production of chiral antibiotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist bekannt, um Wachstum und Zellwandsynthese von Mycobacterium smegmatis zu hemmen. Wird auch als synthetisches Zwischenprodukt für die Herstellung chiraler Antibiotika verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es ist bekannt, um Wachstum und Zellwandsynthese von Mycobacterium smegmatis zu hemmen. Wird auch als synthetisches Zwischenprodukt für die Herstellung chiraler Antibiotika verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-D-threonine |
Beilstein | 2051734 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 219.23 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Fest |