Learn More
N-Boc-DL-pipecolinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348486
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348486 1 g 1 Gramm
11358486 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17528.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 98303-20-9 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98303-20-9
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.276
MDL-Nummer MFCD01862877
InChI-Schlüssel JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, n-boc-dl-pipecolinic acid, n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, boc-dl-pip-oh, n-boc-pipecolic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 581831
IUPAC-Name 1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-2-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-DL-pipecolinic acid
Schmelzpunkt 129°C to 131°C
Menge 1 g
Beilstein 480022
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) 98%