Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-DL-Valin, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61908.06
Weitere Details : CAS : 54895-12-4 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468498
  • 40.99 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
09-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
54895-12-4
217.265
SZXBQTSZISFIAO-UHFFFAOYSA-N
270655
CC(C)C(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
C10H19NO4
MFCD00069973
boc-dl-valine, boc-dl-val-oh, n-boc-dl-valine, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, dl-n-tert-butoxycarbonyl valine, n-tert-butoxycarbonyl valine, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-dl-valine, n-alpha-t-boc-l-valine
3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
Spezifikation
N-Boc-DL-valine
C10H19NO4
9196510
SZXBQTSZISFIAO-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
270655
Fest
112°C to 114°C
54895-12-4
MFCD00069973
boc-dl-valine, boc-dl-val-oh, n-boc-dl-valine, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, dl-n-tert-butoxycarbonyl valine, n-tert-butoxycarbonyl valine, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-dl-valine, n-alpha-t-boc-l-valine
CC(C)C(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
217.265
217.26
98%
5g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation