Learn More
N-Boc-Gamma-Aminobuttersäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11480527
69.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
57294-38-9
C9H17NO4
203.24
MFCD00037313
HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
boc-gaba-oh, n-boc-gamma-aminobutyric acid, boc-gamma-abu-oh, 4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 4-boc-amino butyric acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid, 4-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, boc-gaba, 4-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid
294894
4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}butanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
57294-38-9
C9H17NO4
203.24
MFCD00037313
HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
boc-gaba-oh, n-boc-gamma-aminobutyric acid, boc-gamma-abu-oh, 4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 4-boc-amino butyric acid, 4-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid, 4-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, boc-gaba, 4-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid
294894
4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}butanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-gamma-aminobutyric acid
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) ≥98%
Menge 5 g