missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ n-Boc-Glycinamid, 95 %

Marke:  Alfa Aesar™ H62053.MD

Weitere Details : CAS : 35150-09-5 Netto-Gewicht : 0.00025kg

Menge 250mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15468638

  • 37.37 € / 250 Milligramm

Verfügbar ab
09-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

35150-09-5
174.2
RHONTQZNLFIDCQ-UHFFFAOYSA-N
10910064
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)N
C7H14N2O3
MFCD08275106
boc-glycinamide, tert-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate, boc-gly-nh2, tert-butyl n-carbamoylmethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-l-glycinamide, carbamic acid, 2-amino-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamoylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, boc-glycine amide, t-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate
tert-Butyl-N-(2-amino-2-oxoethyl)carbamat

Spezifikation

N-Boc-glycinamide
250mg
C7H14N2O3
MFCD08275106
RHONTQZNLFIDCQ-UHFFFAOYSA-N
tert-Butyl-N-(2-amino-2-oxoethyl)carbamat
10910064
Fest
Weiß
35150-09-5
(CH3)3COCONHCH2CONH2
boc-glycinamide, tert-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate, boc-gly-nh2, tert-butyl n-carbamoylmethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-l-glycinamide, carbamic acid, 2-amino-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamoylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, boc-glycine amide, t-butyl 2-amino-2-oxoethyl carbamate
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)N
174.2
174.2
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation