Learn More
N-Boc-Glycinethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054417
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14719-37-0
C9H17NO4
203.238
MFCD05663720
CNIBHMMDDXGDNR-UHFFFAOYSA-N
n-boc-glycine ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, ethyl 2-tert-butoxycarbonylamino acetate, boc-glycine ethyl ester, boc-gly-oet, tert-butoxycarbonylamino-acetic acid ethyl ester, ethyl boc-aminoacetate, n-tert-butoxycarbonyl glycine ethyl ester, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxy carbonyl amino acetate
357729
Ethyl 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
CCOC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14719-37-0
C9H17NO4
203.238
MFCD05663720
CNIBHMMDDXGDNR-UHFFFAOYSA-N
n-boc-glycine ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, ethyl 2-tert-butoxycarbonylamino acetate, boc-glycine ethyl ester, boc-gly-oet, tert-butoxycarbonylamino-acetic acid ethyl ester, ethyl boc-aminoacetate, n-tert-butoxycarbonyl glycine ethyl ester, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, ethyl ester, ethyl 2-tert-butoxy carbonyl amino acetate
357729
Ethyl 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
CCOC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-glycine ethyl ester
Farbe Farblos
Strukturformel (CH3)3COCONHCH2CO2CH2CH3
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 95%
Menge 5 g
Physikalische Form Ölhaltige Flüssigkeit