Learn More
N-Boc-Guanidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
N-Boc-guanidine, is used as used as guanidinylating agent and for synthesis of 2-aminoimidazoles. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-guanidin, wird als Guanidinylierungsmittel und zur Synthese von 2-Aminoimidazolen verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten Alkoholen, Estern (z. B. Ethylacetat), Ketonen (z. B. Aceton), Acetonitril und Dichlormethan. Nicht löslich in Diethylether und Hexan.
Hinweise
Feuchtigkeit- und wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
N-Boc-guanidin, wird als Guanidinylierungsmittel und zur Synthese von 2-Aminoimidazolen verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in den meisten Alkoholen, Estern (z. B. Ethylacetat), Ketonen (z. B. Aceton), Acetonitril und Dichlormethan. Nicht löslich in Diethylether und Hexan.
Hinweise
Feuchtigkeit- und wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-guanidine |
Schmelzpunkt | 170°C to 175°C |
Farbe | Weiß |
Strukturformel | (CH3)3OCONHC(=NH)NH2 |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in most alcohols,esters (e.g.,ethyl acetate),ketones (e.g.,acetone),acetonitrile,and dichloromethane. Not soluble in diethyl ether and hexane. |
Formelmasse | 159.19 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Pulver |