Learn More
N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-on, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 435540050
Weitere Details : CAS : 188975-88-4 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
188975-88-4 | |
213.28 | |
n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate | |
Tert-Butyl 4-Oxoazepan-1-Carboxylat |
C11H19NO3 | |
PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N | |
1512679 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1 |
Spezifikation
N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one | |
Glasflasche | |
5g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1 | |
213.28 | |
213.28 | |
97% |
Authentic | |
Farblos bis hellgelb | |
188975-88-4 | |
100.0 | |
C11H19NO3 | |
PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N | |
Tert-Butyl 4-Oxoazepan-1-Carboxylat | |
1512679 | |
Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt |
Sicherheit und Handhabung
- N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.