missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7036806
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
188975-88-4
C11H19NO3
213.28
MFCD03788435
PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N
n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate
1512679
Tert-Butyl 4-Oxoazepan-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
188975-88-4
C11H19NO3
213.28
MFCD03788435
PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N
n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate
1512679
Tert-Butyl 4-Oxoazepan-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1

It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is a fine chemical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es handelt sich um ein feinchemisches Zwischenprodukt.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan, Ethanol und Ethylether.

Hinweise
Luftempfindlich. Bei weniger als 2 bis 8 °C unter Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-one
Brechungsindex 1.467
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Ether.
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'