Learn More
N-Fmoc-L-Glutaminsäure 1-tert-Butylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Boc-Glu-OtBu is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make unique peptides containing glutamate tert-butyl ester residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Boc-Glu-OtBus ist eine N-terminale geschützte Aminosäure, die in der Festphasenpeptidsynthese (SPPS) verwendet wird, um einzigartige Peptide zu bilden, die Glutamat-tert-Butylester enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
Boc-Glu-OtBus ist eine N-terminale geschützte Aminosäure, die in der Festphasenpeptidsynthese (SPPS) verwendet wird, um einzigartige Peptide zu bilden, die Glutamat-tert-Butylester enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3653769 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl formamide. |
IUPAC-Name | 5-(tert-Butoxy)-4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-oxopentansäure |
Formelmasse | 303.36 |
Reinheit (%) | 99% |