missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Boc-L-Glutaminsäure 5-(9-fluorenylmethyl)-Ester, 98 %

Marke:  Alfa Aesar™ H63101.03

Weitere Details : CAS : 123417-18-5 Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15408126

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Spezifikation

Chemische Identifikatoren

123417-18-5
425.481
RCQRXYWDDVULAP-FQEVSTJZSA-N
129966
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
C24H27NO6
MFCD00076934
boc-glu ofm-oh, boc-glutamic acid ofm-oh, s-5-9h-fluoren-9-yl methoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, n-alpha-tert-butyloxycarbonylglutamic acid gamma-fluorenylmethyl ester, boc-l-glutamic acid 5-fluorenylmethyl ester, bg-gamma-fme, 2s-5-9h-fluoren-9-ylmethoxy-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-oxopentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-9h-fluoren-9-ylmethoxy-5-oxopentanoic acid, t-boc-l-glu ofm, nalpha-boc-glu-gamma-fluorenylmethyl ester
(2S)-5-(9H-fluoren-9-ylmethoxy)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansäure

Spezifikation

N-Boc-L-glutamic acid 5-(9-fluorenylmethyl) ester
C24H27NO6
boc-glu ofm-oh, boc-glutamic acid ofm-oh, s-5-9h-fluoren-9-yl methoxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, n-alpha-tert-butyloxycarbonylglutamic acid gamma-fluorenylmethyl ester, boc-l-glutamic acid 5-fluorenylmethyl ester, bg-gamma-fme, 2s-5-9h-fluoren-9-ylmethoxy-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-5-oxopentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-9h-fluoren-9-ylmethoxy-5-oxopentanoic acid, t-boc-l-glu ofm, nalpha-boc-glu-gamma-fluorenylmethyl ester
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
425.481
425.47
98%
123417-18-5
MFCD00076934
RCQRXYWDDVULAP-FQEVSTJZSA-N
(2S)-5-(9H-fluoren-9-ylmethoxy)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansäure
129966
Fest
1g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation