Learn More
N-Boc-L-Isoleucin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
N-Boc-L-isoleucine is used to prepare BOC-L-isoleucine hydroxysuccinimide ester by using 1-hydroxybenzotriazole and 1-ethyl-3-<3-(dimethylamino)propyl>carbodiimide hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-Isoleucin wird zur Herstellung von BOC-L-Isoleucin Hydroxysuccinimid-Ester mit 1-Hydroxybenzotriazol und 1-Ethyl-3-<3-(Dimethylamino)-Propyl>Carbodiimid-Hydrochlorid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen. Kühl lagern.
N-Boc-L-Isoleucin wird zur Herstellung von BOC-L-Isoleucin Hydroxysuccinimid-Ester mit 1-Hydroxybenzotriazol und 1-Ethyl-3-<3-(Dimethylamino)-Propyl>Carbodiimid-Hydrochlorid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen. Kühl lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-isoleucine |
Schmelzpunkt | 67°C to 70°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1711700 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 231.06 |
Reinheit (%) | ≥98% |