Learn More
N-Boc-L-Leucin-Methyl-Ester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473384
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473384 25 g 25 Gramm
11463384 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473384 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10647.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13139-15-6
Summenformel C11H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 231.29
MDL-Nummer MFCD00066067
InChI-Schlüssel MDXGYYOJGPFFJL-SVGMAFHSNA-N
Synonym boc-leu-oh, boc-l-leucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-leucine, n-boc-l-leucine, tert-butoxycarbonyl-l-leucine, tert-butoxycarbonylleucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonylleucine, boc-l-leu-oh, tert-butyloxycarbonyl-l-leucine
PubChem CID 83170
ChEBI CHEBI:28702
IUPAC-Name (2S)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-leucine hydrate
Schmelzpunkt 84°C to 87°C
Menge 25 g
Beilstein 1711814
Optische Drehung −25° (c=2 in acetic acid)
Formelmasse 231.29 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%