Learn More
N-Boc-L-Prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404784
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404784 5 g 5 Gramm
11414784 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404784 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13744.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
N-Boc-L-proline is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used to prepare daclatasvir, which inhibits the hepatitis C virus (HCV) non-structural 5A (NS5A) protein. Further, it is used as a drug in the treatment of hepatitis C virus (HCV).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-Prolin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Wird auch zur Herstellung von Daclatasvir verwendet, das das nicht-strukturelle 5A (NS5A)-Protein des Hepatitis-C-Virus (HCV) hemmt. Wird des Weiteren als Medikament zur Behandlung des Hepatitis-C-Virus (HCV) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Säure.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15761-39-4
Summenformel C10H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.249
MDL-Nummer MFCD00037324
InChI-Schlüssel ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
PubChem CID 85083
IUPAC-Name (2S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-proline
Schmelzpunkt 132°C to 136°C
Menge 5 g
Beilstein 15828
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetic acid.
Optische Drehung −61° (c=1 in Acetic Acid)
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 99%