Learn More
N-Boc-L-prolinol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392327
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392327 1 g 1 Gramm
11302337 250 mg 250 Milligramm
15408919 5 g 5 Gramm
15418919 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11392327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09885.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 69610-40-8 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69610-40-8
Summenformel C10H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 201.266
MDL-Nummer MFCD00066232
InChI-Schlüssel BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
Synonym n-boc-l-prolinol, boc-l-prolinol, s-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-l-prolinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinol, boc-prolinol, s---1-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-pro-ol
PubChem CID 643448
IUPAC-Name Tert-butyl (2S)-2-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-prolinol
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Menge 1 g
Beilstein 3542667
Optische Drehung −54° (c=5 in Methanol)
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) ≥98%