Learn More
N-Boc-L-Tyrosin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469742
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469742 1 g 1 Gramm
11479742 5 g -
11489742 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469742 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10810.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3978-80-1
Summenformel C14H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 281.31
MDL-Nummer MFCD00037179
InChI-Schlüssel CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
Synonym boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
PubChem CID 117439
IUPAC-Name (2S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-tyrosine
Schmelzpunkt 141°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2816406
Optische Drehung +37° (c=1 in dioxan)
Formelmasse 281.31
Reinheit (%) ≥98%