Learn More
N-Boc-L-Valin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022991
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13734-41-3
C10H19NO4
217.27
MFCD00065605
SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valine
83693
(2S)-3-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13734-41-3
C10H19NO4
217.27
MFCD00065605
SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valine
83693
(2S)-3-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
N-Boc-L-valine is used in the multi-peptide synthesis and serves as the amino acid protection monomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-Valin wird in der Multi-Peptid-Synthese verwendet und dient als Aminosäure-Schutzmonomer.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-valine
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Menge 5 g
Beilstein 1711290
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −7.5° (c=1 in Acetic Acid)
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) ≥98%