Learn More
N-Boc-N-Methyl-D-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15499138
140.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
85466-66-6
C15H21NO4
279.34
MFCD00151890
AJGJINVEYVTDNH-UHFFFAOYNA-N
boc-n-me-d-phe-oh, boc-d-mephe-oh, n-boc-n-methyl-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-d-phenylalanine, n-methyl-boc-d-phenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-n-tert-butoxycarbonyl-n-methylamino-3-phenylpropionic acid, boc-d-me-phe-oh, ambotzbaa1044, 2r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid
7015127
CN(C(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
85466-66-6
C15H21NO4
279.34
MFCD00151890
AJGJINVEYVTDNH-UHFFFAOYNA-N
boc-n-me-d-phe-oh, boc-d-mephe-oh, n-boc-n-methyl-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-d-phenylalanine, n-methyl-boc-d-phenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-n-tert-butoxycarbonyl-n-methylamino-3-phenylpropionic acid, boc-d-me-phe-oh, ambotzbaa1044, 2r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid
7015127
CN(C(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-N-methyl-D-phenylalanine
Farbe Weiß
IUPAC-Name 2-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}-3-Phenylpropansäure
Formelmasse 279.33
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver