Learn More
N-BOC-Piperidin-4-carbonsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586458
20.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
84358-13-4
C11H19NO4
229.28
MFCD00076999
JWOHBPPVVDQMKB-UHFFFAOYSA-N
n-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, boc-inp-oh, 1-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, boc-isonipecotic acid, 1-boc-4-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
392871
1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
84358-13-4
C11H19NO4
229.28
MFCD00076999
JWOHBPPVVDQMKB-UHFFFAOYSA-N
n-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, boc-inp-oh, 1-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, boc-isonipecotic acid, 1-boc-4-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
392871
1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149°C to 153°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 229.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-Piperidine-4-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.