missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-S-Trityl-L-Cystein, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7039960
64.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21947-98-8
C27H29NO4S
463.592
MFCD00038251
JDTOWOURWBDELG-QHCPKHFHSA-N
boc-cys trt-oh, n-boc-s-trityl-l-cysteine, boc-s-trityl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-trityl-l-cysteine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, boc-cysteine trt-oh, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl, boc-l-cysteine trityl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid
11167161
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-tritylsulfanylpropansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21947-98-8
C27H29NO4S
463.592
MFCD00038251
JDTOWOURWBDELG-QHCPKHFHSA-N
boc-cys trt-oh, n-boc-s-trityl-l-cysteine, boc-s-trityl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-trityl-l-cysteine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, boc-cysteine trt-oh, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl, boc-l-cysteine trityl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid
11167161
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-tritylsulfanylpropansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-S-trityl-L-cysteine
Schmelzpunkt 143°C to 146°C
Menge 5 g
Beilstein 2028965
Optische Drehung +28° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 463.59
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'