Learn More
n-Butylacetat, Halbleiterqualität, 99% min, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11323567
90.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123-86-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009445
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
31272
CHEBI:31328
Butylacetat
CCCCOC(C)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123-86-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009445
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
31272
CHEBI:31328
Butylacetat
CCCCOC(C)=O
n-Butyl acetate is widely used as a solvent for cellulose nitrate, resins, polymers, oils and fats. It is used in paints, coatings, printing inks, aerosol sprays and cosmetics. It is used as a synthetic fruit flavoring agent in foods like candy, ice cream, cheeses and baked food items. In the pharmaceutical industry, it is used for extraction and as processing solvent. It is an ingredient of cleaners, essences and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Butyl acetate
Schmelzpunkt -78°C
Farbe Farblos
Dichte 0.881 g/mL
pH 5
Siedepunkt 124°C to 126°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Geruch Fruit-like
Strukturformel CH3CO2(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.3945
Menge 4 L
UN-Nummer UN1123
Beilstein 1741921
Merck Index 14,1535
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,chloroform and most hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) ≤99%
Güte Halbleiter
Physikalische Form Flüssig