Learn More
n-Butylmandelat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Butyl Mandelate |
| CAS | 14007-02-4 |
| Summenformel | C12 H16 O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (±)-n-Butyl mandelate, AI 3-1789, Butyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, NSC 406147 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-9-15-12(14)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,13H,2-3,9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)C(O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Butyl-2-hydroxy-2-phenylacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.254 |
| Formelmasse | 208.11 |