Learn More
n-Butylmethacrylat, 99 %, stab. mit 15-20 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Beschreibung
n-Butyl methacrylate is used as a building block of polymer based products that are used in paints and coatings, resins, adhesives, toners and inks, oil additives for dental and medical products. Its polymer polybutyl methacrylate (PBMA) with the sodium salt of partially carboxymethylated guar gum (Na-PCMGG, DS = 0.497) is synthesized using ceric ammonium nitrate as a redox initiator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Butyl Methacrylat wird als Baustein polymerbasierter Produkte verwendet, die in Farben und Beschichtungen, Harzen, Klebstoffen, Toner und Tinten, Ölzusätzen für Dentalprodukte und medizinische Produkte verwendet werden. Sein Polymer-Polybutyl-Methacrylat (PBMA) mit dem Natriumsalz des teilweise carboxymethylierten Guargummis (Na-PCMGG, DS = 0.497) wird mit Ceric-Ammoniumnitrat als Redoxinitiator synthetisiert.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylether und Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln. Kühl lagern.
N-Butyl Methacrylat wird als Baustein polymerbasierter Produkte verwendet, die in Farben und Beschichtungen, Harzen, Klebstoffen, Toner und Tinten, Ölzusätzen für Dentalprodukte und medizinische Produkte verwendet werden. Sein Polymer-Polybutyl-Methacrylat (PBMA) mit dem Natriumsalz des teilweise carboxymethylierten Guargummis (Na-PCMGG, DS = 0.497) wird mit Ceric-Ammoniumnitrat als Redoxinitiator synthetisiert.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylether und Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln. Kühl lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Butyl methacrylate |
Namenshinweis | stabilized with 15 to 20 ppm 4-methoxyphenol |
Schmelzpunkt | -75°C |
Dichte | 0.894 |
Siedepunkt | 160°C to 163°C |
Flammpunkt | 49°C (120°F) |
Geruch | Fruit-like |
Brechungsindex | 1.424 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN2227 |