Learn More
N-Ethylmagnesiumchlorid, 20 Gew.% Lösung in THF/Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Butylmagnesium chloride |
Farbe | Braun bis Grünbraun |
CAS Min. % | 19.0, 78.0, 78.0 |
CAS Max. % | 22.0, 81.0, 81.0 |
Physikalische Form | Lösung |
Menge | 100 mL |
Strukturformel | CH3(CH2)3MgCl |
Flammpunkt | −21°C |
IUPAC-Name | butyl(chloro)magnesium |
Formelmasse | 116.87 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3,5-Dimethylphenol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /