Learn More
n-Butylzinkbromid 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15495315
129.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Von der Luft fernhalten. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln und Säurechloriden. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht zusammen mit Säuren verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Butylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 92273-73-9
Dichte 0.958
Summenformel C4H9BrZn
Strukturformel CH3(CH2)3ZnBr
MDL-Nummer MFCD00671997
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym bromo butyl zinc, n-butylzinc bromide, buznbr, butyl zinc bromide, n-buznbr, n-butyl zinc bromide, butylzinc bromide solution, hmbgxqklghidmn-uhfffaoysa-m, butylzinc bromide, 0.50 m in thf, butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel PRWJKDARXFAPOY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzink(1+);Butan
Molekulargewicht (g/mol) 202.4
PubChem CID 5225082
Formelmasse 202.4