Learn More
n-Buttersäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735897
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-31-0
C8H14O3
158.20
MFCD00009389
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
7798
butanoyl butanoate
CCCC(=O)OC(=O)CCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-31-0
C8H14O3
158.20
MFCD00009389
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
7798
butanoyl butanoate
CCCC(=O)OC(=O)CCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Butyric anhydride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -73.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9630g/mL
Siedepunkt 195.0°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2CH2CO)2O
Brechungsindex 1.4120 to 1.4140
Menge 100 mL
Beilstein 02, 274
Fieser 05,88
Merck Index 15, 1598
Relative Dichte 0.963
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig