Learn More
n-Buttersäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10533824 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10533824 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10687404 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10764021 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10533824 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108121000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-31-0 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-31-0
Summenformel C8H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
MDL-Nummer MFCD00009389
InChI-Schlüssel YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
PubChem CID 7798
IUPAC-Name Butanoylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OC(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyric anhydride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -73.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9630g/mL
Siedepunkt 195.0°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3CH2CH2CO)2O
Brechungsindex 1.4120 to 1.4140
Menge 100 mL
Beilstein 02, 274
Fieser 05,88
Merck Index 15, 1598
Relative Dichte 0.963
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit