Learn More
N-Butyryl-4-(S)-phenylmethyl-2-oxazolidinon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Butyryl-4-(S)-phenylmethyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 112459-79-7 |
| Summenformel | C14 H17 N O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-Oxazolidinone, 3-(1-oxobutyl)-4-(phenylmethyl)-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 3-(1-oxobutyl)-4-(phenylmethyl)-, (S)-, (4S)-3-(1-Oxobutyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (4S)-4-Benzyl-3-butanoyloxazolidin-2-one, (4S)-4-Benzyl-3-butyryl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-4-Benzyl-3-butyryl-2-oxazolidinone, UIC 1017, N-Butyryl-4-(S)-phenylmethyl-2-oxazolidinone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H17NO3/c1-2-6-13(16)15-12(10-18-14(15)17)9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CCCC(=O)N1[C@@H](Cc2ccccc2)COC1=O |
| IUPAC-Name | (4S)-4-Benzyl-3-butanoyl-1,3-oxazolidin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 247.29 |
| Formelmasse | 247.1208 |