Learn More
N-Carbamoyl-DL-Asparaginsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid, is a useful biochemical for proteomics research. It is also used as a carbamate derivative which serves as an intermediate in pyrimidine biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Carbamoyl-DL-Asparaginsäure ist eine nützliche Biochemikalie für die Proteomikforschung. Es wird auch als Carbamat-Derivat verwendet, das als Zwischenprodukt in der Pyrimidin-Biosynthese dient.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
N-Carbamoyl-DL-Asparaginsäure ist eine nützliche Biochemikalie für die Proteomikforschung. Es wird auch als Carbamat-Derivat verwendet, das als Zwischenprodukt in der Pyrimidin-Biosynthese dient.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Carbamoyl-DL-aspartic acid |
Schmelzpunkt | ∼175°C (decomposition) |
Beilstein | 1726861 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water. |
Formelmasse | 176.13 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 10 g |