Learn More
N-Carbamoyl-L-Cystein, TRC
Artikelnummer. 30358618
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358618 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358618 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC175865500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbamoyl-L-cysteine
CAS 24583-23-1
Summenformel C4 H8 N2 O3 S
Menge 500 mg
Synonym L-Cysteine, N-(aminocarbonyl)-, Cysteine, N-carbamoyl-, L- (8CI), N-(Aminocarbonyl)-L-cysteine, L-Cysteine-N-carbamide, L-α-Ureido-β-mercaptopropionic acid, N-(Aminocarbonyl)cysteine, N-Carbamoyl-L-cysteine
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2O3S/c5-4(9)6-2(1-10)3(7)8/h2,10H,1H2,(H,7,8)(H3,5,6,9)/t2-/m0/s1
SMILES NC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-(Carbamoylamino)-3-sulfanylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 164.18
Formelmasse 164.0256