Learn More
N-Carbobenzyloxy-3-phenylthio-L-alanin, TRC
Artikelnummer. 30352930
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352930 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352930 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17653010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbobenzyloxy-3-phenylthio-L-alanine
CAS 159453-24-4
Summenformel C17 H17 N O4 S
Menge 10 g
Synonym L-Cysteine, S-phenyl-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, S-Phenyl-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-cysteine, N-Benzyloxycarbonyl-S-phenyl-L-cysteine, N-Carbobenzoxy-S-phenyl-L-cysteine, N-Carbobenzoxy-S-phenylcysteine, N-CBZ-S-phenyl-L-cysteine, S-Phenyl-N-Cbz-L-cysteine, N-Cbz-Cys(Ph)-OH, (R)-2-[[(Benzyloxy)carbonyl]amino]-3-(phenylthio)propanoic acid, N-Carbobenzyloxy-3-phenylthio-L-alanine, N-[(Benzyloxy)carbonyl]-S-phenyl-L-cysteine, N-(Benzyloxycarbonyl)-S-phenyl-L-cysteine
InChI-Formel InChI=1S/C17H17NO4S/c19-16(20)15(12-23-14-9-5-2-6-10-14)18-17(21)22-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](CSc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-Name (2R)-2-(Phenylmethoxycarbonylamino)-3-phenylsulfanylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 331.39
Formelmasse 331.0878