Learn More
N-Carbobenzyloxy-L-Alanin, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 169000250
Weitere Details : CAS : 1142-20-7 Netto-Gewicht : 0.07500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10032230
  • 60.80 € / 25 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 07-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1142-20-7
223.23
TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
736104
CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
C11H13NO4
MFCD00002640
n-carbobenzyloxy-l-alanine, z-ala-oh, n-cbz-l-alanine, z-l-alanine, n-benzyloxycarbonyl-l-alanine, cbz-l-alanine, cbz-ala-oh, carbobenzyloxy-l-alanine, benzyloxycarbonyl-l-alanine, carbobenzoxy-l-alanine
(2S)-2-(Phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
Spezifikation
(5% soln. in MeOH) clear, colorless
Authentic
-15
82°C to 84°C
1142-20-7
100.0
C11H13NO4
MFCD00002640
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
223.23
223.23
98%
N-Carbobenzyloxy-L-alanine
Glasflasche
Weiß
25g
97.5
98%
CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
n-carbobenzyloxy-l-alanine, z-ala-oh, n-cbz-l-alanine, z-l-alanine, n-benzyloxycarbonyl-l-alanine, cbz-l-alanine, cbz-ala-oh, carbobenzyloxy-l-alanine, benzyloxycarbonyl-l-alanine, carbobenzoxy-l-alanine
TYRGLVWXHJRKMT-QMMMGPOBSA-N
(2S)-2-(Phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
736104
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate