Learn More
N-ε-Carbobenzyloxy-L-Lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757493
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
1155-64-2
C14H20N2O4
280.324
MFCD00002638
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
1715626
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
1155-64-2
C14H20N2O4
280.324
MFCD00002638
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
1715626
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCC(C(=O)O)N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nε-Carbobenzyloxy-L-lysine
Schmelzpunkt 259.0°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NH2)CO2H
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
IUPAC-Name (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansäure
Spezifische Drehung + 15.50
Formelmasse 280.32
Reinheit (%) 98%
Sulfatasche 0.2% max.
Wasser 0.5% max. (K.F.)
Spezifischer Drehzustand +15.50 (20.00°C c=1,1N HCl)
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver