Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Carbobenzyloxy-L-Phenylalanin, 99+ %
Artikelnummer. 10237500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10237500 5 g Glasflasche 5 Gramm
10338960 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10237500 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 275960050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1161-13-3 | C17H17NO4 | 299.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1161-13-3
Summenformel C17H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 299.33
MDL-Nummer MFCD00020418
InChI-Schlüssel RRONHWAVOYADJL-HNNXBMFYSA-N
Synonym z-phe-oh, n-cbz-l-phenylalanine, carbobenzoxyphenylalanine, cbz-phe-oh, n-carbobenzoxy-l-phenylalanine, carbobenzoxy-l-phenylalanine, z-l-phenylalanine, benzyloxycarbonyl phenylalanine, n-carbobenzyloxy-l-phenylalanine
PubChem CID 70878
IUPAC-Name (2S)-3-Phenyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbobenzyloxy-L-phenylalanine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Menge 5 g
Spezifische Drehung + 5
Formelmasse 299.32
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver