Learn More
N-Carbobenzyloxy-L-serin-β-Lacton, TRC
Artikelnummer. 30357734
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357734 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357734 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1765401G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbobenzyloxy-L-serine beta-Lactone
CAS 26054-60-4
Summenformel C11 H11 N O4
Menge 1 g
Synonym N-Carbobenzyloxy-L-Serine -Ss-Lactone
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO4/c13-10-9(7-15-10)12-11(14)16-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,14)/t9-/m0/s1
SMILES O=C(N[C@H]1COC1=O)OCc2ccccc2
IUPAC-Name Benzyl-N-[(3S)-2-oxooxetan-3-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 221.21
Formelmasse 221.0688