Learn More
N-CBZ-D-Glutaminsäureα-Benzylester, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-CBZ-D-glutamic acid α-benzyl ester |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 97°C to 98°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Spezifische Drehung | 24 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-Cbz-D-Glutamic acid alpha-benzyl ester