Learn More
N-Cyano-1-chloroformamidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Cyano-1-chloroformamidine |
| CAS | 25816-30-2 |
| Summenformel | C2H2ClN3 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | N-Cyano-carbamimidic Chloride, 1-Chloro-N-cyano-formamidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H2ClN3/c3-2(5)6-1-4/h(H2,5,6) |
| SMILES | NC(=NC#N)Cl |
| IUPAC-Name | N'-Cyanocarbamimidoylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 103.51 |
| Formelmasse | 102.9937 |