Learn More
N-Cyano-1-chloroformamidin, TRC
Artikelnummer. 30367149
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30367149 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367149 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC962420250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Cyano-1-chloroformamidine
CAS 25816-30-2
Summenformel C2H2ClN3
Menge 250 mg
Synonym N-Cyano-carbamimidic Chloride, 1-Chloro-N-cyano-formamidine
InChI-Formel InChI=1S/C2H2ClN3/c3-2(5)6-1-4/h(H2,5,6)
SMILES NC(=NC#N)Cl
IUPAC-Name N'-Cyanocarbamimidoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 103.51
Formelmasse 102.9937