Learn More
N-(Cyanmethyl)-pyridiniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021830
41.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
17281-59-3
C7H7ClN2
154.60
MFCD00031933
HEJOROWXIWLCMS-UHFFFAOYSA-M
1-cyanomethyl pyridinium chloride, n-cyanomethyl pyridinium chloride, 1-cyanomethyl pyridin-1-ium chloride, acmc-1chuo, cyanomethylpyridinium chloride, n-cyanomethyl pyridiniumchloride, 2-pyridin-1-ium-1-ylacetonitrile chloride, 2-1-pyridin-1-iumyl acetonitrile chloride, 2-pyridin-1-ium-1-ylethanenitrile chloride
2734116
2-Pyridin-1-ium-1-ylacetonitril;Chlorid
[Cl-].N#CC[N+]1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
17281-59-3
C7H7ClN2
154.60
MFCD00031933
HEJOROWXIWLCMS-UHFFFAOYSA-M
1-cyanomethyl pyridinium chloride, n-cyanomethyl pyridinium chloride, 1-cyanomethyl pyridin-1-ium chloride, acmc-1chuo, cyanomethylpyridinium chloride, n-cyanomethyl pyridiniumchloride, 2-pyridin-1-ium-1-ylacetonitrile chloride, 2-1-pyridin-1-iumyl acetonitrile chloride, 2-pyridin-1-ium-1-ylethanenitrile chloride
2734116
2-Pyridin-1-ium-1-ylacetonitril;Chlorid
[Cl-].N#CC[N+]1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Schmelzpunkt 173°C to 175°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 3728392
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 97%