Learn More
N-Cycloheptylmethylamine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30475666
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475666 1 g 1 Gramm
30467416 10 g 10 Gramm
30474914 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475666 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM1032741G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1255718-16-1
Summenformel C8H17N . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 163.69
Synonym N-methyl-cycloheptanamine Hydrochloride
IUPAC-Name N-methylcycloheptanamine;hydrochloride
SMILES Cl.CNC1CCCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Cycloheptylmethylamine Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H17N.ClH/c1-9-8-6-4-2-3-5-7-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
Formelmasse 163.1128