Learn More
N-Cyclohexyl-L-phenylalaninamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Cyclohexyl-L-phenylalaninamide |
| CAS | 17186-53-7 |
| Summenformel | C15 H22 N2 O |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H22N2O/c16-14(11-12-7-3-1-4-8-12)15(18)17-13-9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,13-14H,2,5-6,9-11,16H2,(H,17,18)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)NC2CCCCC2 |
| IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-N-cyclohexyl-3-phenylpropanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 246.35 |
| Formelmasse | 246.1732 |