Learn More
N-Cyclohexylhydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043938
20.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25100-12-3
C6H14ClNO
151.634
MFCD00012565
SSVAHXZUFFSFER-UHFFFAOYSA-N
n-cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, unii-r98vsp3t5l, r98vsp3t5l, cyclohexylhydroxylamine hcl, acmc-1ch2g, n-cyclohexylhydroxylarnine hydrochloride, n-cyclohexyl hydroxylamine hydrochloride, cyclohexanamine,n-hydroxy-,hydrochloride 1:1
3084432
N-Cyclohexylhydroxylamin;hydrochlorid
C1CCC(CC1)NO.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
25100-12-3
C6H14ClNO
151.634
MFCD00012565
SSVAHXZUFFSFER-UHFFFAOYSA-N
n-cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, cyclohexylhydroxylamine hydrochloride, unii-r98vsp3t5l, r98vsp3t5l, cyclohexylhydroxylamine hcl, acmc-1ch2g, n-cyclohexylhydroxylarnine hydrochloride, n-cyclohexyl hydroxylamine hydrochloride, cyclohexanamine,n-hydroxy-,hydrochloride 1:1
3084432
N-Cyclohexylhydroxylamin;hydrochlorid
C1CCC(CC1)NO.Cl
N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride is used in the preparation of 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-isoxazolone and hexahydroisoxazolequinoline analogs. It is also used in the preparation of N-cyclohexyl nitrone by reaction with aldehyde. Further, it acts as a hydroxylamination reagent for allyl esters. In addition to this, it serves as a reagent in the conversion of 1,2-dicarboxylic acids to alfa-beta-unsaturated carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Cyclohexylhydroxylamin-Hydrochlorid wird bei der Herstellung von 4-carbethoxy-2-cyclohexyl-5-(2H)-Isoxazolon und Hexahydroisoxazolchinolin-Analoga verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von N-Cyclohexyl-Nitron durch Reaktion mit Aldehyd verwendet. Darüber hinaus dient es als Hydroxylaminationsreagenz für Allylester. Darüber hinaus dient es als Reagenz bei der Umwandlung von 1,2-dicarbonsäuren in alfa-beta-ungesättigte Carbonsäuren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Cyclohexylhydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽166°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3672798
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 151.64
Reinheit (%) 98%