Learn More
N-Cyclohexyltetrahydro-2-furancarboxamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Cyclohexyltetrahydro-2-furancarboxamide |
| CAS | 544425-90-3 |
| Summenformel | C11H19NO2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H19NO2/c13-11(10-7-4-8-14-10)12-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,12,13) |
| SMILES | O=C(NC1CCCCC1)C2CCCO2 |
| IUPAC-Name | N-Cyclohexyltetrahydrofuran-2-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 197.27 |
| Formelmasse | 197.14 |