Learn More
Alfa Aesar™ N-Decyltriethoxysilan, 98 %
Marke: Alfa Aesar™ L16965.22
Weitere Details : CAS : 2943-73-9 Netto-Gewicht : 0.10000kg
Menge | 100g |
---|
Beschreibung
AnwendungenN-Decyltriethoxysilan wird als Kopplungsmittel und als chemischer Zusatz verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt von OLED, Pharmazeutika und Kosmetika verwendet. Es wird in vielen Branchen eingesetzt, für Klebstoffe, Beschichtungen, Rohöl, Glasfaser, Füllstoffe, Polymermodifikationen, Druck, Elastomeren, Dichtstoffen, Textilien und Thermokunststoffen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
2943-73-9 | |
304.546 | |
BAAAEEDPKUHLID-UHFFFAOYSA-N | |
76261 | |
CCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC |
C16H36O3Si | |
MFCD00069132 | |
n-decyltriethoxysilane, decyl triethoxy silane, silane, decyltriethoxy | |
Decyl(triethoxy)silan |
Spezifikation
n-Decyltriethoxysilane | |
C16H36O3Si | |
MFCD00069132 | |
n-decyltriethoxysilane, decyl triethoxy silane, silane, decyltriethoxy | |
BAAAEEDPKUHLID-UHFFFAOYSA-N | |
Decyl(triethoxy)silan | |
76261 | |
98% | |
1.422 | |
150°C (8mmHg) | |
>110°C (230°F) |
2943-73-9 | |
CH3(CH2)9Si(OCH2CH3)3 | |
2413155 | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
CCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC | |
304.546 | |
304.55 | |
0.879 | |
Moisture sensitive | |
100g |