Learn More
N-Decyltriethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046960
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2943-73-9
C16H36O3Si
304.546
MFCD00069132
BAAAEEDPKUHLID-UHFFFAOYSA-N
n-decyltriethoxysilane, decyl triethoxy silane, silane, decyltriethoxy
76261
Decyl(triethoxy)silan
CCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2943-73-9
C16H36O3Si
304.546
MFCD00069132
BAAAEEDPKUHLID-UHFFFAOYSA-N
n-decyltriethoxysilane, decyl triethoxy silane, silane, decyltriethoxy
76261
Decyl(triethoxy)silan
CCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
n-Decyltriethoxysilane is used as coupling agent and as a chemical additive. It is also used as an intermediate of OLED, pharmaceuticals and in cosmetics. It is employed in many industries like adhesives, coatings, crude oil, glass fibers, filler treatment, polymer modification, printing, elastomers, sealants, textiles and thermoplastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Decyltriethoxysilan wird als Kopplungsmittel und als chemischer Zusatz verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt von OLED, Pharmazeutika und Kosmetika verwendet. Es wird in vielen Branchen eingesetzt, für Klebstoffe, Beschichtungen, Rohöl, Glasfaser, Füllstoffe, Polymermodifikationen, Druck, Elastomeren, Dichtstoffen, Textilien und Thermokunststoffen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 150°C (8mmHg)
Chemischer Name oder Material n-Decyltriethoxysilane
Menge 25 g
Strukturformel CH3(CH2)9Si(OCH2CH3)3
Beilstein 2413155
Flammpunkt >110°C (230°F)
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 304.55
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.422
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.879