Learn More
N-Deethylcyanazine amide, TRC
Artikelnummer. 30381304
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381304 100 mg
30372361 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30381304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD953505100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36556-77-1
Summenformel C7H11ClN6O
Molekulargewicht (g/mol) 230.65
Synonym 2-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methyl-Propanamide, 2-[(4-Amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methylpropanamide, 2-Chloro-4-(1-carbamoyl-1-methylethylamino)-6-amino-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4-(1-carbamoyl-1-methylethylamino)-6-aminotriazine
IUPAC-Name 2-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-methylpropanamide
SMILES CC(C)(Nc1nc(N)nc(Cl)n1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Deethylcyanazine amide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H11ClN6O/c1-7(2,3(9)15)14-6-12-4(8)11-5(10)13-6/h1-2H3,(H2,9,15)(H3,10,11,12,13,14)
Formelmasse 230.0683