missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30004703
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004703 5 mg 5 Milligramm
30006368 50 mg 50 Milligramm
30003427 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004703 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2930005MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1246638-08-3
Summenformel C26 H34 N2 O5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 491.02
Synonym 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]amino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrobromide (1:1)
IUPAC-Name 3-[3-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methylamino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one;hydrochloride
SMILES Cl.COc1cc2CCN(CCCNC[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C26H34N2O5.ClH/c1-30-22-11-17-6-9-28(26(29)14-18(17)12-23(22)31-2)8-5-7-27-16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20;/h11-13,15,20,27H,5-10,14,16H2,1-4H3;1H/t20-;/m1./s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 5 mg
Formelmasse 490.2234
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.