Learn More
N-Depiperidin-3-amin Linagliptin-Dimer, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Depiperidin-3-amine Linagliptin Dimer |
| CAS | 2253964-98-4 |
| Summenformel | C45 H44 N14 O4 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 7-(But-2-yn-1-yl)-8-((3R)-3-((3-(but-2-yn-1-yl)-7-methyl-5-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-4,6-dioxo-4,5,6,7-tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridin-2-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-methyl-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione |
| InChI-Formel | InChI=1S/C45H44N14O4/c1-7-9-22-56-36-38(53(5)44(62)58(40(36)60)25-34-46-27(3)30-17-11-13-19-32(30)49-34)51-42(56)48-29-16-15-21-55(24-29)43-52-39-37(57(43)23-10-8-2)41(61)59(45(63)54(39)6)26-35-47-28(4)31-18-12-14-20-33(31)50-35/h11-14,17-20,29H,15-16,21-26H2,1-6H3,(H,48,51)/t29-/m1/s1 |
| SMILES | CC#CCn1c(N[C@@H]2CCCN(C2)c3nc4N(C)C(=O)N(Cc5nc(C)c6ccccc6n5)C(=O)c4n3CC#CC)nc7N(C)C(=O)N(Cc8nc(C)c9ccccc9n8)C(=O)c17 |
| IUPAC-Name | 7-But-2-inyl-8-[[(3R)-1-[7-But-2-inyl-3-methyl-1-[(4-methylchinazolin-2-yl)methyl]-2,6-dioxopurin-8-yl]piperidin-3-yl]amino]-3-methyl-1-[(4-methylchinazolin-2-yl)methyl]purin-2,6-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 844.922 |
| Formelmasse | 844.367 |