Learn More
N-Des(1,1-dimethylethyl)-N-cyclohexylfinasterid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Cyclohexyl-3-oxo-4-aza-5Alpha-androst-1-ene-17Beta-carboxamide |
| CAS | 133216-45-2 |
| Summenformel | C25 H38 N2 O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-cyclohexyl-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxamide, N-cyclohexyl-3-oxo-, (5α,17β)-, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline, 4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide deriv., N-Cyclohexyl-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H38N2O2/c1-24-14-12-19-17(8-11-21-25(19,2)15-13-22(28)27-21)18(24)9-10-20(24)23(29)26-16-6-4-3-5-7-16/h13,15-21H,3-12,14H2,1-2H3,(H,26,29)(H,27,28)/t17-,18-,19-,20+,21+,24-,25+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)NC5CCCCC5 |
| IUPAC-Name | (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-Cyclohexyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]chinolin-1-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 398.58 |
| Formelmasse | 398.2933 |